Merck
SY3H3D67D223
Synthonix Corporation
2-Ethyl-4,6-dihydroxypyrimidine
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥11,300
250 MG
¥12,400
1 G
¥14,600
ベンダーカタログ番号: E43217-100MG
¥11,300
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥11,300
250 MG
¥12,400
1 G
¥14,600
About This Item
CAS番号:
分子量:
140.14
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: E43217-100MG
¥11,300
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
2-ethyl-4,6-pyrimidinediol
Inchi Code
1S/C6H8N2O2/c1-2-4-7-5(9)3-6(10)8-4/h3H,2H2,1H3,(H2,7,8,9,10)
InChI Key
CBXPKEZRCKCOID-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/43217.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/43217.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)