Merck
SY3H3D67CC01
Synthonix Corporation
6,7-Dimethoxy-3,4-dihydroisoquinoline hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥12,400
5 G
¥16,800
10 G
¥23,500
ベンダーカタログ番号: D55462-1G
¥12,400
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥12,400
5 G
¥16,800
10 G
¥23,500
About This Item
CAS番号:
分子量:
227.69
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: D55462-1G
¥12,400
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
6,7-dimethoxy-3,4-dihydroisoquinoline hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H13NO2.ClH/c1-13-10-5-8-3-4-12-7-9(8)6-11(10)14-2;/h5-7H,3-4H2,1-2H3;1H
InChI Key
PQXVEYYRJHMTEV-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Room Temperature
Purity
0.97
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Crystal - Powder / Colour: Off white - Pale yellow - Yellow
Product Link
https://synthonix.com/55462.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/55462.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)