Merck
SY3H3D67C359
Synthonix Corporation
2-(2,4-Diaminophenoxy)ethanol dihydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥11,300
5 G
¥12,400
25 G
¥13,500
ベンダーカタログ番号: D49670-1G
¥11,300
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥11,300
5 G
¥12,400
25 G
¥13,500
About This Item
CAS番号:
分子量:
241.12
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: D49670-1G
¥11,300
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
2-(2,4-diaminophenoxy)ethanol dihydrochloride
Inchi Code
1S/C8H12N2O2.2ClH/c9-6-1-2-8(7(10)5-6)12-4-3-11;;/h1-2,5,11H,3-4,9-10H2;2*1H
InChI Key
VXYWXJXCQSDNHX-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Room Temperature
Purity
0.97
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Powder or crystals
Product Link
https://synthonix.com/49670.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/49670.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)