Merck
SY3H3D67C349
Synthonix Corporation
N1,N2-Dimethylcyclohexane-1,2-diamine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥12,200
1 G
¥16,800
5 G
¥30,100
ベンダーカタログ番号: D49589-250MG
¥12,200
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥12,200
1 G
¥16,800
5 G
¥30,100
About This Item
CAS番号:
分子量:
178.7
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: D49589-250MG
¥12,200
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
N~1~,N~2~-dimethyl-1,2-cyclohexanediamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H18N2.ClH/c1-9-7-5-3-4-6-8(7)10-2;/h7-10H,3-6H2,1-2H3;1H
InChI Key
GXPODRSSEXQIOK-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
White to off-white powder or crystals
Product Link
https://synthonix.com/49589.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/49589.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)