Merck
SY3H3D67C31C
Synthonix Corporation
(R)-1-(3,5-Difluorophenyl)ethanamine
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥21,200
250 MG
¥30,100
1 G
¥61,000
ベンダーカタログ番号: D49251-100MG
¥21,200
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥21,200
250 MG
¥30,100
1 G
¥61,000
About This Item
CAS番号:
分子量:
157.16
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: D49251-100MG
¥21,200
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
(1R)-1-(3,5-difluorophenyl)ethanamine
Inchi Code
1S/C8H9F2N/c1-5(11)6-2-7(9)4-8(10)3-6/h2-5H,11H2,1H3/t5-/m1/s1
InChI Key
XTIXPIMMHGCRJD-RXMQYKEDSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://synthonix.com/49251.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/49251.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)