コンテンツへスキップ
Merck

SY3H3D67C229

Synthonix Corporation

3,5-Dichloro-4-methoxybenzoic acid

ログイン組織・契約価格を表示する

サイズを選択してください

250 MG
¥12,000
1 G
¥14,600
5 G
¥34,500

ベンダーカタログ番号: D48219-250MG

¥12,000


15日以内に発送 - Aldrich提携会社より


サイズを選択してください

表示を変更する
250 MG
¥12,000
1 G
¥14,600
5 G
¥34,500

About This Item

CAS番号:
分子量:
221.04
MDL番号:

ベンダーカタログ番号: D48219-250MG

¥12,000


15日以内に発送 - Aldrich提携会社より

Iupac Name

3,5-dichloro-4-methoxybenzoic acid

Inchi Code

1S/C8H6Cl2O3/c1-13-7-5(9)2-4(8(11)12)3-6(7)10/h2-3H,1H3,(H,11,12)

InChI Key

XSYZTYQXKIXPRC-UHFFFAOYSA-N

保管温度

Room Temperature

Purity

96%

Country of Origin

US

Shipping Temperature

Room Temperature

Physical Form

White to Yellow Solid

Product Link

https://synthonix.com/48219.html

ピクトグラム

Exclamation mark

Signal Word

Warning

Hazard Statements

Precautionary statements

MSDS

https://synthonix.com/48219.html


最新バージョンのいずれかを選択してください:

試験成績書(COA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our 資料 section.

サポートが必要な場合は、お問い合わせください カスタマーサポート

以前この製品を購入いただいたことがある場合

文書ライブラリで、最近購入した製品の文書を検索できます。

文書ライブラリにアクセスする

ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.

製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)