Merck
SY3H3D67BBC2
Synthonix Corporation
2,2-Difluoro-5-nitrobenzo[d][1,3]dioxole
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥23,000
5 G
¥24,800
25 G
¥25,700
ベンダーカタログ番号: D44176-1G
¥23,000
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥23,000
5 G
¥24,800
25 G
¥25,700
About This Item
CAS番号:
分子量:
203.1
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: D44176-1G
¥23,000
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
2,2-difluoro-5-nitro-1,3-benzodioxole
Inchi Code
1S/C7H3F2NO4/c8-7(9)13-5-2-1-4(10(11)12)3-6(5)14-7/h1-3H
InChI Key
YCLXTFDBDIYVPZ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/44176.html
ピクトグラム
Skull and crossbonesExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/44176.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)