Merck
SY3H3D67BB98
Synthonix Corporation
N1,N2-Dimethyl-N1-(2-(methylamino)ethyl)ethane-1,2-diamine
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥11,500
1 G
¥12,600
5 G
¥21,200
ベンダーカタログ番号: D43959-250MG
¥11,500
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥11,500
1 G
¥12,600
5 G
¥21,200
About This Item
CAS番号:
分子量:
145.25
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: D43959-250MG
¥11,500
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
N~1~,N~2~-dimethyl-N~1~-[2-(methylamino)ethyl]-1,2-ethanediamine
Inchi Code
1S/C7H19N3/c1-8-4-6-10(3)7-5-9-2/h8-9H,4-7H2,1-3H3
InChI Key
ODZZIKZQNODXFS-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Room Temperature
Purity
0.97
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Clear liquid / Colour: Colorless - Yellow
Product Link
https://synthonix.com/43959.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/43959.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)