Merck
SY3H3D67BB0F
Synthonix Corporation
6-(Difluoromethoxy)pyridin-2-amine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
160.12
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
6-(difluoromethoxy)pyridin-2-amine
Inchi Code
1S/C6H6F2N2O/c7-6(8)11-5-3-1-2-4(9)10-5/h1-3,6H,(H2,9,10)
InChI Key
QMOFLAKXMLKVTC-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
98%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Colorless to Pale-yellow to Yellow-brown Liquid
Product Link
https://synthonix.com/42806.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/42806.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)