Merck
SY3H3D67BAB3
Synthonix Corporation
3,4-Dichloro-2-fluoroaniline
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥13,300
5 G
¥14,600
10 G
¥16,800
ベンダーカタログ番号: D42222-1G
¥13,300
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥13,300
5 G
¥14,600
10 G
¥16,800
About This Item
CAS番号:
分子量:
180.01
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: D42222-1G
¥13,300
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
3,4-dichloro-2-fluoroaniline
Inchi Code
1S/C6H4Cl2FN/c7-3-1-2-4(10)6(9)5(3)8/h1-2H,10H2
InChI Key
ZPTBUEKFZSYXBD-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
98%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
White to Yellow or Gray Solid
Product Link
https://synthonix.com/42222.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/42222.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)