Merck
SY3H3D67BA53
Synthonix Corporation
1,4-Dibromo-2-chlorobenzene
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥11,500
10 G
¥12,400
25 G
¥16,800
ベンダーカタログ番号: D41774-5G
¥11,500
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥11,500
10 G
¥12,400
25 G
¥16,800
About This Item
CAS番号:
分子量:
270.35
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: D41774-5G
¥11,500
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
1,4-dibromo-2-chlorobenzene
Inchi Code
1S/C6H3Br2Cl/c7-4-1-2-5(8)6(9)3-4/h1-3H
InChI Key
LOWQAATYMJIWOG-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
White to light-yellow powder or crystals
Product Link
https://synthonix.com/41774.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/41774.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)