Merck
SY3H3D67B8A1
Synthonix Corporation
4-Cyano-3,5-difluorophenyl 4-pentylbenzoate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
329.35
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
4-cyano-3,5-difluorophenyl 4-pentylbenzoate
Inchi Code
1S/C19H17F2NO2/c1-2-3-4-5-13-6-8-14(9-7-13)19(23)24-15-10-17(20)16(12-22)18(21)11-15/h6-11H,2-5H2,1H3
InChI Key
ZSDURCFSQJERPJ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Crystal - Powder / Colour: White - Slightly pale yellow
Product Link
https://synthonix.com/59377.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/59377.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)