Merck
SY3H3D67B86A
Synthonix Corporation
2-Chloro-4,6-diphenylpyrimidine
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥12,400
1 G
¥13,500
5 G
¥14,600
ベンダーカタログ番号: C58566-250MG
¥12,400
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
通知を受け取る
この製品の発送準備が整ったらメールで通知を受け取ることができます。
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥12,400
1 G
¥13,500
5 G
¥14,600
About This Item
CAS番号:
分子量:
266.73
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: C58566-250MG
¥12,400
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
通知を受け取る
この製品の発送準備が整ったらメールで通知を受け取ることができます。
Iupac Name
2-chloro-4,6-diphenylpyrimidine
Inchi Code
1S/C16H11ClN2/c17-16-18-14(12-7-3-1-4-8-12)11-15(19-16)13-9-5-2-6-10-13/h1-11H
InChI Key
QNGVEVOZKYHNGL-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Crystal - Powder / Colour: White - Slightly pale yellow
Product Link
https://synthonix.com/58566.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/58566.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)