Merck
SY3H3D67AFF5
Synthonix Corporation
N-(4-Cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl)methacrylamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
254.21
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
N-[4-cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl]-2-methylacrylamide
Inchi Code
1S/C12H9F3N2O/c1-7(2)11(18)17-9-4-3-8(6-16)10(5-9)12(13,14)15/h3-5H,1H2,2H3,(H,17,18)
InChI Key
HHWDZLSGDDXUSM-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
98%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Crystal - Powder / Colour: White - Pale-yellow
Product Link
https://synthonix.com/56488.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/56488.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)