Merck
SY3H3D67AFEF
Synthonix Corporation
(4-Chlorophenyl)(pyridin-2-yl)methanone
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥12,400
5 G
¥13,500
10 G
¥14,600
ベンダーカタログ番号: C56467-1G
¥12,400
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
通知を受け取る
この製品の発送準備が整ったらメールで通知を受け取ることができます。
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥12,400
5 G
¥13,500
10 G
¥14,600
About This Item
CAS番号:
分子量:
217.65
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: C56467-1G
¥12,400
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
通知を受け取る
この製品の発送準備が整ったらメールで通知を受け取ることができます。
Iupac Name
(4-chlorophenyl)(2-pyridinyl)methanone
Inchi Code
1S/C12H8ClNO/c13-10-6-4-9(5-7-10)12(15)11-3-1-2-8-14-11/h1-8H
InChI Key
KHXSJSBQIWAIEG-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Crystal - Powder / Colour: White - Slightly pale yellow
Product Link
https://synthonix.com/56467.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/56467.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)