Merck
SY3H3D67AF53
Synthonix Corporation
1-(4-Cyclopropylphenyl)ethanone
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
160.22
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
1-(4-cyclopropylphenyl)ethanone
Inchi Code
1S/C11H12O/c1-8(12)9-2-4-10(5-3-9)11-6-7-11/h2-5,11H,6-7H2,1H3
InChI Key
SWHHCKFQUJBPPQ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/54539.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/54539.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)