Merck
SY3H3D67AEE6
Synthonix Corporation
6-Chloroquinoline-4-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥23,500
250 MG
¥36,700
1 G
¥85,300
ベンダーカタログ番号: C53464-100MG
¥23,500
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
通知を受け取る
この製品の発送準備が整ったらメールで通知を受け取ることができます。
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥23,500
250 MG
¥36,700
1 G
¥85,300
About This Item
CAS番号:
分子量:
207.62
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: C53464-100MG
¥23,500
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
通知を受け取る
この製品の発送準備が整ったらメールで通知を受け取ることができます。
Iupac Name
6-chloro-4-quinolinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C10H6ClNO2/c11-6-1-2-9-8(5-6)7(10(13)14)3-4-12-9/h1-5H,(H,13,14)
InChI Key
ZRYMLJGLNAOPNK-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
White to Yellow to Black Solid
Product Link
https://synthonix.com/53464.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/53464.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)