Merck
SY3H3D67A52C
Synthonix Corporation
(2-Chloro-4-methylphenyl)methanamine
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥19,000
250 MG
¥23,500
1 G
¥27,900
ベンダーカタログ番号: C46753-100MG
¥19,000
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
通知を受け取る
この製品の発送準備が整ったらメールで通知を受け取ることができます。
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥19,000
250 MG
¥23,500
1 G
¥27,900
About This Item
CAS番号:
分子量:
155.63
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: C46753-100MG
¥19,000
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
通知を受け取る
この製品の発送準備が整ったらメールで通知を受け取ることができます。
Iupac Name
(2-chloro-4-methylphenyl)methanamine
Inchi Code
1S/C8H10ClN/c1-6-2-3-7(5-10)8(9)4-6/h2-4H,5,10H2,1H3
InChI Key
WPPROWZRWXCTSA-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
96%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/46753.html
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/46753.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)