Merck
SY3H3D67A36D
Synthonix Corporation
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenol
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥11,500
5 G
¥12,400
10 G
¥13,500
ベンダーカタログ番号: C44669-1G
¥11,500
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥11,500
5 G
¥12,400
10 G
¥13,500
About This Item
CAS番号:
分子量:
196.56
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: C44669-1G
¥11,500
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
4-chloro-3-(trifluoromethyl)phenol
Inchi Code
1S/C7H4ClF3O/c8-6-2-1-4(12)3-5(6)7(9,10)11/h1-3,12H
InChI Key
ZLFPIEUWXNRPNM-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Crystal - Powder - Liquid / Colour: White - Yellow - Red
Product Link
https://synthonix.com/44669.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/44669.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)