Merck
SY3H3D679CA4
Synthonix Corporation
5'-Bromo-1,1':3',1''-terphenyl
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥11,300
1 G
¥12,400
5 G
¥13,500
ベンダーカタログ番号: B59153-250MG
¥11,300
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥11,300
1 G
¥12,400
5 G
¥13,500
About This Item
CAS番号:
分子量:
309.21
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: B59153-250MG
¥11,300
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
5'-bromo-1,1':3',1''-terphenyl
Inchi Code
1S/C18H13Br/c19-18-12-16(14-7-3-1-4-8-14)11-17(13-18)15-9-5-2-6-10-15/h1-13H
InChI Key
IOPQERQQZZREDR-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Crystal - Powder
Product Link
https://synthonix.com/59153.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/59153.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)