Merck
SY3H3D679C9E
Synthonix Corporation
2-Bromo-9-phenyl-9H-carbazole
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥11,300
1 G
¥12,400
5 G
¥14,600
ベンダーカタログ番号: B59141-250MG
¥11,300
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥11,300
1 G
¥12,400
5 G
¥14,600
About This Item
CAS番号:
分子量:
322.2
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: B59141-250MG
¥11,300
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
2-bromo-9-phenyl-9H-carbazole
Inchi Code
1S/C18H12BrN/c19-13-10-11-16-15-8-4-5-9-17(15)20(18(16)12-13)14-6-2-1-3-7-14/h1-12H
InChI Key
SOODLDGRGXOSTA-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Room Temperature
Purity
0.98
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Crystal - Powder / Colour: White - Gray - Very pale yellow
Product Link
https://synthonix.com/59141.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/59141.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)