Merck
SY3H3D679B62
Synthonix Corporation
(S)-2-(((Benzyloxy)carbonyl)amino)-4-(tert-butoxy)-4-oxobutanoic acid hydrate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥11,800
10 G
¥15,500
25 G
¥16,800
ベンダーカタログ番号: B58766-5G
¥11,800
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥11,800
10 G
¥15,500
25 G
¥16,800
About This Item
CAS番号:
分子量:
341.36
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: B58766-5G
¥11,800
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
(2S)-2-{[(benzyloxy)carbonyl]amino}-4-tert-butoxy-4-oxobutanoic acid hydrate
Inchi Code
1S/C16H21NO6.H2O/c1-16(2,3)23-13(18)9-12(14(19)20)17-15(21)22-10-11-7-5-4-6-8-11;/h4-8,12H,9-10H2,1-3H3,(H,17,21)(H,19,20);1H2/t12-;/m0./s1
InChI Key
UWDOQNWFLPMMLQ-YDALLXLXSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
0.97
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
White to off-white powder or crystals
Product Link
https://synthonix.com/58766.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/58766.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)