Merck
SY3H3D679129
Synthonix Corporation
7-tert-Butyl 2-ethyl 5,6-dihydroimidazo[1,2-a]pyrazine-2,7(8H)-dicarboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥14,600
250 MG
¥19,000
1 G
¥25,700
ベンダーカタログ番号: B57920-100MG
¥14,600
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥14,600
250 MG
¥19,000
1 G
¥25,700
About This Item
CAS番号:
分子量:
295.34
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: B57920-100MG
¥14,600
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
7-tert-butyl 2-ethyl 5,6-dihydroimidazo[1,2-a]pyrazine-2,7(8H)-dicarboxylate
Inchi Code
1S/C14H21N3O4/c1-5-20-12(18)10-8-16-6-7-17(9-11(16)15-10)13(19)21-14(2,3)4/h8H,5-7,9H2,1-4H3
InChI Key
UQNMISYKKAQDDT-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
https://synthonix.com/57920.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/57920.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)