Merck
SY3H3D678E3F
Synthonix Corporation
(S)-Benzyl (2-oxotetrahydrofuran-3-yl)carbamate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥12,400
1 G
¥13,500
5 G
¥19,000
ベンダーカタログ番号: B55837-250MG
¥12,400
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥12,400
1 G
¥13,500
5 G
¥19,000
About This Item
CAS番号:
分子量:
235.24
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: B55837-250MG
¥12,400
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
benzyl (3S)-2-oxotetrahydro-3-furanylcarbamate
Inchi Code
1S/C12H13NO4/c14-11-10(6-7-16-11)13-12(15)17-8-9-4-2-1-3-5-9/h1-5,10H,6-8H2,(H,13,15)/t10-/m0/s1
InChI Key
FKWDZIFOVOUDAG-JTQLQIEISA-N
保管温度
Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Crystal - Powder / Colour: White - Almost white
Product Link
https://synthonix.com/55837.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/55837.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)