Merck
SY3H3D678922
Synthonix Corporation
Benzyl (3-bromopropyl)carbamate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
272.14
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
benzyl 3-bromopropylcarbamate
Inchi Code
1S/C11H14BrNO2/c12-7-4-8-13-11(14)15-9-10-5-2-1-3-6-10/h1-3,5-6H,4,7-9H2,(H,13,14)
InChI Key
QGTWQXTXRILXOV-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Freezer
Purity
0.97
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Pale-yellow to Yellow Solid or Liquid
Product Link
https://synthonix.com/54739.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/54739.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)