Merck
SY3H3D6788AF
Synthonix Corporation
6-Bromo-3,4-dihydronaphthalen-1(2H)-one
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥13,300
250 MG
¥14,600
1 G
¥16,800
ベンダーカタログ番号: B54046-100MG
¥13,300
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥13,300
250 MG
¥14,600
1 G
¥16,800
About This Item
CAS番号:
分子量:
225.08
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: B54046-100MG
¥13,300
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
6-bromo-3,4-dihydro-1(2H)-naphthalenone
Inchi Code
1S/C10H9BrO/c11-8-4-5-9-7(6-8)2-1-3-10(9)12/h4-6H,1-3H2
InChI Key
OSDHOOBPMBLALZ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Room Temperature
Purity
0.97
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid or liquid
Product Link
https://synthonix.com/54046.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/54046.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)