Merck
SY3H3D678781
Synthonix Corporation
Benzyl (2-sulfamoylethyl)carbamate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥11,500
1 G
¥12,600
5 G
¥14,600
ベンダーカタログ番号: B53057-250MG
¥11,500
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥11,500
1 G
¥12,600
5 G
¥14,600
About This Item
CAS番号:
分子量:
258.3
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: B53057-250MG
¥11,500
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
benzyl (2-sulfamoylethyl)carbamate
Inchi Code
1S/C10H14N2O4S/c11-17(14,15)7-6-12-10(13)16-8-9-4-2-1-3-5-9/h1-5H,6-8H2,(H,12,13)(H2,11,14,15)
InChI Key
FPMDBOVKAOIQAH-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
White to yellow powder or crystals
Product Link
https://synthonix.com/53057.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/53057.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)