Merck
SY3H3D678752
Synthonix Corporation
1-Butoxy-2,3-difluorobenzene
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥12,400
10 G
¥13,500
25 G
¥16,800
ベンダーカタログ番号: B52866-5G
¥12,400
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥12,400
10 G
¥13,500
25 G
¥16,800
About This Item
CAS番号:
分子量:
186.2
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: B52866-5G
¥12,400
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
1-butoxy-2,3-difluorobenzene
Inchi Code
1S/C10H12F2O/c1-2-3-7-13-9-6-4-5-8(11)10(9)12/h4-6H,2-3,7H2,1H3
InChI Key
HYDIPEHDSUNHPA-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Freezer
Purity
98%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Clear liquid / Colour: Colorless - Slightly pale yellow
Product Link
https://synthonix.com/52866.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/52866.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)