Merck
SY3H3D678588
Synthonix Corporation
tert-Butyl morpholine-4-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥12,900
25 G
¥14,600
100 G
¥27,900
ベンダーカタログ番号: B50538-5G
¥12,900
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥12,900
25 G
¥14,600
100 G
¥27,900
About This Item
CAS番号:
分子量:
187.24
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: B50538-5G
¥12,900
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
tert-butyl 4-morpholinecarboxylate
Inchi Code
1S/C9H17NO3/c1-9(2,3)13-8(11)10-4-6-12-7-5-10/h4-7H2,1-3H3
InChI Key
JDDPITNKUXPLSB-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
https://synthonix.com/50538.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/50538.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)