Merck
SY3H3D677E06
Synthonix Corporation
(1H-Benzo[d]imidazol-2-yl)methanamine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥12,200
1 G
¥14,600
5 G
¥25,700
ベンダーカタログ番号: B49625-250MG
¥12,200
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥12,200
1 G
¥14,600
5 G
¥25,700
About This Item
CAS番号:
分子量:
183.64
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: B49625-250MG
¥12,200
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
1H-benzimidazol-2-ylmethanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H9N3.ClH/c9-5-8-10-6-3-1-2-4-7(6)11-8;/h1-4H,5,9H2,(H,10,11);1H
InChI Key
YWLWDIDXKBULLP-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/49625.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/49625.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)