Merck
SY3H3D677B81
Synthonix Corporation
2-(2-Bromo-5-fluorophenyl)acetonitrile
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
214.04
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
(2-bromo-5-fluorophenyl)acetonitrile
Inchi Code
1S/C8H5BrFN/c9-8-2-1-7(10)5-6(8)3-4-11/h1-2,5H,3H2
InChI Key
KTNJFIQOVKEQFB-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
White to off-white solid
Product Link
https://synthonix.com/47684.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/47684.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)