Merck
SY3H3D67752D
Synthonix Corporation
1-Bromo-5-fluoro-4-methoxy-2-nitrobenzene
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥12,900
1 G
¥14,000
5 G
¥19,000
ベンダーカタログ番号: B45007-250MG
¥12,900
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
通知を受け取る
この製品の発送準備が整ったらメールで通知を受け取ることができます。
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥12,900
1 G
¥14,000
5 G
¥19,000
About This Item
CAS番号:
分子量:
250.02
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: B45007-250MG
¥12,900
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
通知を受け取る
この製品の発送準備が整ったらメールで通知を受け取ることができます。
Iupac Name
4-bromo-2-fluoro-5-nitrophenyl methyl ether
Inchi Code
1S/C7H5BrFNO3/c1-13-7-3-6(10(11)12)4(8)2-5(7)9/h2-3H,1H3
InChI Key
BSSKDKZDQARXEH-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
White to yellow to brown powder or crystals
Product Link
https://synthonix.com/45007.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/45007.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)