Merck
SY3H3D677442
Synthonix Corporation
1-Bromo-2-fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
259
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
1-bromo-2-fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzene
Inchi Code
1S/C7H3BrF4O/c8-5-2-1-4(3-6(5)9)13-7(10,11)12/h1-3H
InChI Key
KZMHSGBETSENAT-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://synthonix.com/44253.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/44253.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)