Merck
SY3H3D677421
Synthonix Corporation
4-Bromo-3,5-dichlorobenzoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥15,500
1 G
¥16,400
5 G
¥16,800
ベンダーカタログ番号: B44193-250MG
¥15,500
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥15,500
1 G
¥16,400
5 G
¥16,800
About This Item
CAS番号:
分子量:
269.91
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: B44193-250MG
¥15,500
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
4-bromo-3,5-dichlorobenzoic acid
Inchi Code
1S/C7H3BrCl2O2/c8-6-4(9)1-3(7(11)12)2-5(6)10/h1-2H,(H,11,12)
InChI Key
KVYHYUJRKYXVRG-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
https://synthonix.com/44193.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/44193.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)