Merck
SY3H3D67736F
Synthonix Corporation
(3-BROMO-1-PROPYN-1-YL)CYCLOPROPANE
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
159.03
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
(3-bromo-1-propynyl)cyclopropane
Inchi Code
1S/C6H7Br/c7-5-1-2-6-3-4-6/h6H,3-5H2
InChI Key
SZPRIMCABZIBGR-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://synthonix.com/42961.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/42961.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)