Merck
SY3H3D67721A
Synthonix Corporation
5-Bromo-1,3-difluoro-2-nitrobenzene
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥11,300
1 G
¥12,400
5 G
¥13,500
ベンダーカタログ番号: B41738-250MG
¥11,300
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥11,300
1 G
¥12,400
5 G
¥13,500
About This Item
CAS番号:
分子量:
237.99
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: B41738-250MG
¥11,300
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
5-bromo-1,3-difluoro-2-nitrobenzene
Inchi Code
1S/C6H2BrF2NO2/c7-3-1-4(8)6(10(11)12)5(9)2-3/h1-2H
InChI Key
ABAGKHWCTWMUDH-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Room Temperature
Purity
0.98
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/41738.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/41738.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)