Merck
SY3H3D675880
Synthonix Corporation
2-Amino-6-bromobenzonitrile
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
197.03
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
2-amino-6-bromobenzonitrile
Inchi Code
1S/C7H5BrN2/c8-6-2-1-3-7(10)5(6)4-9/h1-3H,10H2
InChI Key
ZKZYTSGUONPOPF-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/44737.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/44737.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)