Merck
SY3H3249FA75
Synthonix Corporation
tert-Butyl piperidine-4-carboxylate hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥11,500
5 G
¥14,600
10 G
¥19,000
ベンダーカタログ番号: P38516-1G
¥11,500
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥11,500
5 G
¥14,600
10 G
¥19,000
About This Item
CAS番号:
分子量:
221.73
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: P38516-1G
¥11,500
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
tert-butyl 4-piperidinecarboxylate hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H19NO2.ClH/c1-10(2,3)13-9(12)8-4-6-11-7-5-8;/h8,11H,4-7H2,1-3H3;1H
InChI Key
VLFRGIAACOBTLR-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
0.95
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
https://synthonix.com/38516.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/38516.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)