Merck
SY3H3249F952
Synthonix Corporation
((3aR,4R,6R,6aR)-6-Methoxy-2,2-dimethyltetrahydrofuro[3,4-d][1,3]dioxol-4-yl)methanol
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥13,300
1 G
¥14,600
5 G
¥23,500
ベンダーカタログ番号: M38595-250MG
¥13,300
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
通知を受け取る
この製品の発送準備が整ったらメールで通知を受け取ることができます。
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥13,300
1 G
¥14,600
5 G
¥23,500
About This Item
CAS番号:
分子量:
204.22
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: M38595-250MG
¥13,300
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
通知を受け取る
この製品の発送準備が整ったらメールで通知を受け取ることができます。
Iupac Name
methyl 2,3-O-(1-methylethylidene)-beta-D-ribofuranoside
Inchi Code
1S/C9H16O5/c1-9(2)13-6-5(4-10)12-8(11-3)7(6)14-9/h5-8,10H,4H2,1-3H3/t5-,6-,7-,8-/m1/s1
InChI Key
DXBHDBLZPXQALN-WCTZXXKLSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Colorless to Yellow Liquid
Product Link
https://synthonix.com/38595.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/38595.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)