Merck
SY3H3249F4B3
Synthonix Corporation
4-Chloro-2-isopropylpyridine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
155.63
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
4-chloro-2-isopropylpyridine
Inchi Code
1S/C8H10ClN/c1-6(2)8-5-7(9)3-4-10-8/h3-6H,1-2H3
InChI Key
PMEPPZBLQNOHJA-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid or liquid
Product Link
https://synthonix.com/39059.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/39059.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)