Merck
SY3H3249F2DF
Synthonix Corporation
tert-butyl 4-aminobutanoate hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥12,900
5 G
¥16,800
10 G
¥23,500
ベンダーカタログ番号: B38496-1G
¥12,900
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥12,900
5 G
¥16,800
10 G
¥23,500
About This Item
CAS番号:
分子量:
195.69
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: B38496-1G
¥12,900
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
tert-butyl 4-aminobutanoate hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H17NO2.ClH/c1-8(2,3)11-7(10)5-4-6-9;/h4-6,9H2,1-3H3;1H
InChI Key
CZVNLCOJFFYZPG-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/38496.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/38496.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)