Merck
SY3H3249F210
Synthonix Corporation
4-Bromo-6-methylpyridin-2-ol
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥13,500
1 G
¥16,800
5 G
¥50,000
ベンダーカタログ番号: B25850-250MG
¥13,500
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥13,500
1 G
¥16,800
5 G
¥50,000
About This Item
CAS番号:
分子量:
188.02
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: B25850-250MG
¥13,500
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
4-bromo-6-methyl-2(1H)-pyridinone
Inchi Code
1S/C6H6BrNO/c1-4-2-5(7)3-6(9)8-4/h2-3H,1H3,(H,8,9)
InChI Key
RXVJMXCAYIZVKM-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
0.97
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/25850.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/25850.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)