Merck
SY3H3249F103
Synthonix Corporation
4-Amino-3-fluorobenzonitrile
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
136.13
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
4-amino-3-fluorobenzonitrile
Inchi Code
1S/C7H5FN2/c8-6-3-5(4-9)1-2-7(6)10/h1-3H,10H2
InChI Key
RLMBRRQWBTWGMB-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Crystal - Powder / Colour: White - Yellow - Brown
Product Link
https://synthonix.com/38484.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/38484.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)