Merck
SY3H315B1062
Synthonix Corporation
2,2-Dimethylbut-3-enoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥16,800
1 G
¥25,700
5 G
¥63,200
ベンダーカタログ番号: D37320-250MG
¥16,800
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥16,800
1 G
¥25,700
5 G
¥63,200
About This Item
CAS番号:
分子量:
114.14
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: D37320-250MG
¥16,800
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
2,2-dimethyl-3-butenoic acid
Inchi Code
1S/C6H10O2/c1-4-6(2,3)5(7)8/h4H,1H2,2-3H3,(H,7,8)
InChI Key
SCFWAOWWAANBPY-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Colorless to yellow liquid
Product Link
https://synthonix.com/37320.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/37320.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)