Merck
SY3H315B0E53
Synthonix Corporation
1-(4-(Bromomethyl)phenyl)ethanone
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥12,400
250 MG
¥13,500
1 G
¥16,800
ベンダーカタログ番号: B36669-100MG
¥12,400
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥12,400
250 MG
¥13,500
1 G
¥16,800
About This Item
CAS番号:
分子量:
213.07
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: B36669-100MG
¥12,400
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
1-[4-(bromomethyl)phenyl]ethanone
Inchi Code
1S/C9H9BrO/c1-7(11)9-4-2-8(6-10)3-5-9/h2-5H,6H2,1H3
InChI Key
HARITLZHGNEHDS-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Colorless or off white to yellow-brown solid
Product Link
https://synthonix.com/36669.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/36669.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)