Merck
SY3H315B0E3B
Synthonix Corporation
2-Amino-5-bromo-4-fluorobenzoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥12,400
1 G
¥13,500
5 G
¥14,600
ベンダーカタログ番号: A37782-250MG
¥12,400
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
通知を受け取る
この製品の発送準備が整ったらメールで通知を受け取ることができます。
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥12,400
1 G
¥13,500
5 G
¥14,600
About This Item
CAS番号:
分子量:
234.02
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A37782-250MG
¥12,400
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
通知を受け取る
この製品の発送準備が整ったらメールで通知を受け取ることができます。
Iupac Name
2-amino-5-bromo-4-fluorobenzoic acid
Inchi Code
1S/C7H5BrFNO2/c8-4-1-3(7(11)12)6(10)2-5(4)9/h1-2H,10H2,(H,11,12)
InChI Key
RPHQHEBXMAGQKB-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/37782.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/37782.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)