Merck
SY3H30995114
Synthonix Corporation
3-Chloro-5-methylpyridin-4-amine
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥19,000
1 G
¥30,100
ベンダーカタログ番号: C32268-250MG
¥19,000
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥19,000
1 G
¥30,100
About This Item
CAS番号:
分子量:
142.59
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: C32268-250MG
¥19,000
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
3-chloro-5-methyl-4-pyridinamine
Inchi Code
1S/C6H7ClN2/c1-4-2-9-3-5(7)6(4)8/h2-3H,1H3,(H2,8,9)
InChI Key
GLKVMXXYMNTCJX-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
0.95
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Pale-yellow to Yellow Solid
Product Link
https://synthonix.com/32268.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/32268.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)