Merck
SY3H3099510B
Synthonix Corporation
5-Bromo-4-methylthiazole
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥11,100
250 MG
¥12,400
1 G
¥13,500
ベンダーカタログ番号: B5072-100MG
¥11,100
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
通知を受け取る
この製品の発送準備が整ったらメールで通知を受け取ることができます。
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥11,100
250 MG
¥12,400
1 G
¥13,500
About This Item
CAS番号:
分子量:
178.05
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: B5072-100MG
¥11,100
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
通知を受け取る
この製品の発送準備が整ったらメールで通知を受け取ることができます。
Iupac Name
5-bromo-4-methyl-1,3-thiazole
Inchi Code
1S/C4H4BrNS/c1-3-4(5)7-2-6-3/h2H,1H3
InChI Key
IIMLZWMRQNCPTM-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown to Brown Liquid
Product Link
https://synthonix.com/5072.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/5072.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)