Merck
SY3H30452955
Synthonix Corporation
Methyl 6-bromo-3-chloropyrazine-2-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥11,300
250 MG
¥12,400
1 G
¥13,500
ベンダーカタログ番号: M9913-100MG
¥11,300
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥11,300
250 MG
¥12,400
1 G
¥13,500
About This Item
CAS番号:
分子量:
251.47
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: M9913-100MG
¥11,300
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
methyl 6-bromo-3-chloro-2-pyrazinecarboxylate
Inchi Code
1S/C6H4BrClN2O2/c1-12-6(11)4-5(8)9-2-3(7)10-4/h2H,1H3
InChI Key
ZDLDHAIWCZRNOT-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
White to yellow-brown or yellow-green solid
Product Link
https://synthonix.com/9913.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/9913.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)