Merck
SY3H30324DB6
Synthonix Corporation
Tributyl(2-methoxyethynyl)stannane tech grade
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
345.11
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
tributyl(methoxyethynyl)stannane
Inchi Code
1S/3C4H9.C3H3O.Sn/c4*1-3-4-2;/h3*1,3-4H2,2H3;2H3;
InChI Key
YSJYWUMTKCDPSN-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
50-60%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://synthonix.com/9921.html
ピクトグラム
Skull and crossbonesExclamation markHealth hazardEnvironment
Signal Word
Danger
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/9921.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)